Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Micropoint pipettespidser, Universal Fit, ikke-filtreret
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11933416 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,5 til 10 μl
100 til 1250μ L
5 til 300μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Tip stil:
Affaset
Forlænget længde
Mikropunkt
Format:
Bulk
Genopfyldning
Hængslet stativ
Massevis
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Tip stil Format unitSize
11933416 0,1 til 10μ L Ikke steril Mikropunkt Bulk Pakke med 1000
11548442 100 til 1250μ L Ikke steril Mikropunkt Bulk Pakke med 1000
10492725 100 til 1250μ L Steril Mikropunkt Hængslet stativ Pakke med 960
11963456 100 til 1250μ L Ikke steril Mikropunkt Genopfyldning Pakke med 960
11903456 5 til 300μ L Ikke steril Affaset Hængslet stativ Pakke med 960
10003414 5 til 300μ L Steril Affaset Hængslet stativ Pakke med 960
11993446 5 til 300μ L Ikke steril Mikropunkt Bulk Pakke med 1000
11538442 5 til 300μ L Ikke steril Affaset Genopfyldning Pakke med 960
11953416 0,1 til 10μ L Ikke steril Mikropunkt Hængslet stativ Pakke med 960
11973416 0,1 til 10μ L Ikke steril Mikropunkt Genopfyldning Pakke med 960
11588402 0,1 til 10μ L Ikke steril Forlænget længde Hængslet stativ Pakke med 960
10527014 0,1 til 10μ L Steril Forlænget længde Hængslet stativ Pakke med 960
11903426 0,5 til 10 μl Ikke-steril Mikropunkt Massevis Pakke med 1000
10053014 0,1 til 10μ L Steril Mikropunkt Hængslet stativ Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11933416
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ny, forbedret Fisherbrand SureOne Reload-systemet tilbyder en komplet serie af mikropoint universal fit pipettespidser
Genindlæsningssystem giver en komplet serie af mikropunkt-pipettespidser med universel pasform.
  • Alle sterile spidser er krympeemballerede og certificeret fri for RNase, DNase, ATP , pyrogen, bioburden, PCR-hæmmere og endotoksin og DNA Alle ikke-sterile racked og bulk ikke-filtrerede spidser er certificeret fri for RNase, DNase og DNA
SureOne Rack funktioner
  • Flush Fit Inserts flugter med stativet, hvilket muliggør nem flerkanalspipettering
  • Genbrugslogo støbt ind i alle rackkomponenter
  • Låg med indhakket låseprops åbent til autoklaveudluftning
  • Sikker staklågkant forhindrer stativer i at glide rundt, når de stables og køres rundt i et laboratorium
  • Safe-Lock låsen giver mulighed for enhåndsåbning og lukning og vil ikke 'åbnes, når den tabes
  • Sure-snap-designet holder indsatsen sikkert på plads og forhindrer den i at blive løftet ud under pipettering
  • Vendbart flip-låg kan enten være et hængslet eller løfte-off låg; hængslet format forhindrer ikke brug af en flerkanalspipette
SureOne Indsæt funktioner
  • Indsatser er nemme at placere på og fjerne fra stativet; klips på stativet for en sikker pasform
  • Parti —sporbar alle indsatser indeholder Fisherbrand delnummer, tipvolumen, partinummer
  • Fordybende indsatshuller hæmmer spidsens bevægelse og stabiliserer dem til flerkanalsarbejde
  • Contact Clip forhindrer unødig kontakt med spidserne, mens der klippes i indsatser
  • Multikanal design; alle indsatser er i 96-brønds format Robust, ikke bøjeligt design giver sikre forseglinger på hver spids
SureOne Genindlæs pakkefunktioner
  • Produktinformation vist på æsken
  • Støvklap forhindrer snavs i at forurene produktet
  • Finger Knockouts giver nem adgang til at skyde produktet ud
  • Canyon Cut Package giver mulighed for nem fjernelse af spidsindsats
  • Genindlæs emballagedesign sparer 58 % bænkplads i forhold til emballage i stativer; reducerer plastaffald med 52 %
Ordreinfo
Emballagemuligheder omfatter bulk, rack, rack steril og reload.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 til 10μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Længde (engelsk) 1,25 tommer.
Længde (metrisk) 31 mm
Rene krav DNase, RNase og DNA fri
Format Bulk
Tip stil Mikropunkt
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Produktlinje SureOne
Materiale Polypropylen
Gradueringer 2 μL
Vis mere Vis mindre
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.