Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Micropoint pipettespidser, Universal Fit, ikke-filtreret
Shop alle Fisherbrand produkter
Beskrivelse
Ny, forbedret Fisherbrand SureOne Reload-systemet tilbyder en komplet serie af mikropoint universal fit pipettespidser
Genindlæsningssystem giver en komplet serie af mikropunkt-pipettespidser med universel pasform.
- Alle sterile spidser er krympeemballerede og certificeret fri for RNase, DNase, ATP , pyrogen, bioburden, PCR-hæmmere og endotoksin og DNA Alle ikke-sterile racked og bulk ikke-filtrerede spidser er certificeret fri for RNase, DNase og DNA
- Flush Fit Inserts flugter med stativet, hvilket muliggør nem flerkanalspipettering
- Genbrugslogo støbt ind i alle rackkomponenter
- Låg med indhakket låseprops åbent til autoklaveudluftning
- Sikker staklågkant forhindrer stativer i at glide rundt, når de stables og køres rundt i et laboratorium
- Safe-Lock låsen giver mulighed for enhåndsåbning og lukning og vil ikke 'åbnes, når den tabes
- Sure-snap-designet holder indsatsen sikkert på plads og forhindrer den i at blive løftet ud under pipettering
- Vendbart flip-låg kan enten være et hængslet eller løfte-off låg; hængslet format forhindrer ikke brug af en flerkanalspipette
- Indsatser er nemme at placere på og fjerne fra stativet; klips på stativet for en sikker pasform
- Parti —sporbar alle indsatser indeholder Fisherbrand delnummer, tipvolumen, partinummer
- Fordybende indsatshuller hæmmer spidsens bevægelse og stabiliserer dem til flerkanalsarbejde
- Contact Clip forhindrer unødig kontakt med spidserne, mens der klippes i indsatser
- Multikanal design; alle indsatser er i 96-brønds format Robust, ikke bøjeligt design giver sikre forseglinger på hver spids
- Produktinformation vist på æsken
- Støvklap forhindrer snavs i at forurene produktet
- Finger Knockouts giver nem adgang til at skyde produktet ud
- Canyon Cut Package giver mulighed for nem fjernelse af spidsindsats
- Genindlæs emballagedesign sparer 58 % bænkplads i forhold til emballage i stativer; reducerer plastaffald med 52 %
Ordreinfo
Emballagemuligheder omfatter bulk, rack, rack steril og reload.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 5 til 300μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 2 tommer |
| Længde (metrisk) | 58 mm |
| Rene krav | DNase, RNase og DNA fri |
| Format | Hængslet stativ |
| Tip stil | Affaset |
| Vis mere |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.