Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Micropoint pipettespidser, Universal Fit, ikke-filtreret
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Ny, forbedret Fisherbrand SureOne Reload-systemet tilbyder en komplet serie af mikropoint universal fit pipettespidser
Genindlæsningssystem giver en komplet serie af mikropunkt-pipettespidser med universel pasform.
- Alle sterile spidser er krympeemballerede og certificeret fri for RNase, DNase, ATP , pyrogen, bioburden, PCR-hæmmere og endotoksin og DNA Alle ikke-sterile racked og bulk ikke-filtrerede spidser er certificeret fri for RNase, DNase og DNA
- Flush Fit Inserts flugter med stativet, hvilket muliggør nem flerkanalspipettering
- Genbrugslogo støbt ind i alle rackkomponenter
- Låg med indhakket låseprops åbent til autoklaveudluftning
- Sikker staklågkant forhindrer stativer i at glide rundt, når de stables og køres rundt i et laboratorium
- Safe-Lock låsen giver mulighed for enhåndsåbning og lukning og vil ikke 'åbnes, når den tabes
- Sure-snap-designet holder indsatsen sikkert på plads og forhindrer den i at blive løftet ud under pipettering
- Vendbart flip-låg kan enten være et hængslet eller løfte-off låg; hængslet format forhindrer ikke brug af en flerkanalspipette
- Indsatser er nemme at placere på og fjerne fra stativet; klips på stativet for en sikker pasform
- Parti —sporbar alle indsatser indeholder Fisherbrand delnummer, tipvolumen, partinummer
- Fordybende indsatshuller hæmmer spidsens bevægelse og stabiliserer dem til flerkanalsarbejde
- Contact Clip forhindrer unødig kontakt med spidserne, mens der klippes i indsatser
- Multikanal design; alle indsatser er i 96-brønds format Robust, ikke bøjeligt design giver sikre forseglinger på hver spids
- Produktinformation vist på æsken
- Støvklap forhindrer snavs i at forurene produktet
- Finger Knockouts giver nem adgang til at skyde produktet ud
- Canyon Cut Package giver mulighed for nem fjernelse af spidsindsats
- Genindlæs emballagedesign sparer 58 % bænkplads i forhold til emballage i stativer; reducerer plastaffald med 52 %
Ordreinfo
Emballagemuligheder omfatter bulk, rack, rack steril og reload.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 5 til 300μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 2 tommer |
| Længde (metrisk) | 58 mm |
| Rene krav | DNase, RNase og DNA fri |
| Format | Genopfyldning |
| Tip stil | Affaset |
| Vis mere |
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.