Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Mikropunkt Nano Pipettespidser, Universal Fit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11987724 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 5μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Bulk
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
Artikelnummer. 11987724
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med mikrovolumenpipettere
  • Naturlig farve
  • Præcisionsstøbt til nøjagtighed ved pipettering med lavt volumen
  • Certificeret af uafhængigt laboratorium– Ikke-steril: RNase, DNase, DNA og pyrogenfri; Ikke-steril: RNase, DNase, DNA, Bioburden, PCR-hæmmer og pyrogenfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 til 5μ L
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Længde (engelsk) 1,25 tommer.
Længde (metrisk) 31 mm
Rene krav DNase, RNase, DNA, Bioburden og PCR-hæmmer fri
Format Bulk
Tip stil Mikropunkt
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Produktlinje SureOne
Gradueringer På 2,5μ L