Beskrivelse
Steril og fri for RNase, DNase, ATP , pyrogen, bioburden, PCR-hæmmere, endotoksin og DNA
Steril og fri for RNase, DNase, ATP , pyrogen, bioburden, PCR-hæmmere, endotoksin og DNA
Emballage funktioner
- Forskudte brønde tillader filterspidser at stable
- Stive indsatser er i flerkanalsformat, der sikrer sikker spidsforsegling
- Partinummererede indlæg til sporbarhed inkluderer også letlæselig spidsvolumen og Fisher-katalognummer
- Steril emballage med ydre hylster beskytter spidserne mod forurening, mens indsatsen påfyldes
- Miljøvenlig genfyldningsemballage reducerer plastikspild og sparer plads
- Blisterhylstres styreskinner justerer spidsindsatserne for jævn og pålidelig overførsel ind i stativet
- Flush Fit Inserts flugter med stativet, hvilket muliggør nem flerkanalspipettering
- Genbrugslogo støbt ind i alle rackkomponenter
- Låg med indhakket låseprops åbent til autoklaveudluftning
- Sikker staklågkant forhindrer stativer i at glide rundt, når de stables og køres rundt i et laboratorium
- Safe-Lock låsen giver mulighed for enhåndsåbning og lukning og vil ikke springe op, når den tabes
- Sure-snap-designet holder indsatsen sikkert på plads og forhindrer den i at blive løftet ud under pipettering
- Flip-låg kan enten være et hængslet eller løfte-off låg; hængslet format forhindrer ikke brug af en flerkanalspipette
- Indsatser er nemme at placere på og fjerne fra stativet; klips på stativet for en sikker pasform
- Parti —sporbar alle indsatser indeholder Fisherbrand delnummer, tipvolumen, partinummer
- Fordybende indsatshuller hæmmer spidsens bevægelse og stabiliserer dem til flerkanalsarbejde
- Contact Clip hjælper med at forhindre unødvendig kontakt med spidserne, mens du klipper indsatser ind
- Multikanal design; alle indsatser er 96-brønds format
- Robust, ikke bøjeligt design giver sikre forseglinger på hver spids
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Mikropunktspids; Gradueret på 10, 50, 100, 200uL; 20-200uL |
| Volumen (metrisk) | 20 til 200 μL |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (metrisk) | 58 mm |
| Format | Genopfyldning |
| Tip stil | Forlænget længde, Universel, Universal |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.