Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Affasede pipettespidser, 1-200 μL, med inddelinger Artikelnummer.: 11963446
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ SureOne™ Affasede pipettespidser, 1-200 μL, med inddelinger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11963446 Shop alle Fisherbrand produkter
Steril, Klar, Hængslet stativ, Pakke med 960
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Gul
Klar
Format:
Bulk
Genopfyldning
Hængslet stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
Artikelnummer. 11963446
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Tilbyder et komplet sortiment af universal fit affasede pipettespidser
Tilbyder et komplet sortiment af universal fit affasede pipettespidser
  • Alle sterile spidser er krympeemballerede og certificeret fri for RNase, DNase, ATP , pyrogen, bioburden, PCR-hæmmere, endotoksin og DNA
  • Alle ikke-sterile stativer og bulk ikke-filtrerede spidser er certificeret fri for RNase, DNase og DNA
SureOne Rack funktioner
  • Flush Fit Inserts flugter med stativet, hvilket muliggør nem flerkanalspipettering
  • Låg med indhakket låseprops åbent til autoklaveudluftning
  • Sikker staklågkant forhindrer stativer i at glide rundt, når de stables og køres rundt i et laboratorium
  • Safe-Lock låsen giver mulighed for enhåndsåbning og lukning og vil ikke springe op, når den tabes
  • Sure-snap-design holder indsatsen sikkert på plads og forhindrer den i at blive løftet ud under pipettering
  • Vendbart flip-låg kan enten være et hængslet eller løfte-off låg; hængslet format forhindrer ikke brug af en flerkanalspipette
  • Genbrugslogo støbt ind i alle rackkomponenter
SureOne Indsæt funktioner
  • Indsatser er nemme at placere på og fjerne fra stativet; klips på stativet for en sikker pasform
  • Parti sporbar— alle indlæg indeholder Fisherbrand delnummer, tipvolumen, partinummer
  • Fordybende indsatshuller hæmmer spidsens bevægelse og stabiliserer dem til flerkanalsarbejde
  • Kontaktklemme forhindrer unødig kontakt med spidserne, mens der klippes i indsatser
  • Multikanal design; alle indsatser er 96-brønds format
  • Robust, ikke bøjeligt design giver sikre forseglinger på hver spids
SureOne Genindlæs pakkefunktioner
  • Produktinformation vist på æsken
  • Støvklap forhindrer snavs i at forurene produktet
  • Fingerudslag giver nem adgang til at skyde produktet ud
  • Canyon cut-pakke giver mulighed for nem fjernelse af spidsindsats
  • Genindlæs emballagedesign sparer 58 % bænkplads i forhold til emballage i stativer; reducerer plastaffald med 52 %
Ordreinfo
Emballagemuligheder omfatter bulk, rack, rack steril og reload.
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 200μ L
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 50 mm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , Bioburden, PCR-hæmmer, Endotoxin og Pyrogenfri
Format Hængslet stativ
Tip stil Affaset
Uddannet Ja
Produktlinje SureOne
Materiale Polypropylen
Gradueringer 10, 50, 100 μL
Vis mere Vis mindre
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
    Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
    As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    Fisherbrand™ SureOne™ Affasede pipettespidser, 1-200 μL, med inddelinger >