Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Affasede pipettespidser, 1-200 μL, med inddelinger
Shop alle Fisherbrand produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Gul
Klar
Format:
Bulk
Genopfyldning
Hængslet stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
Beskrivelse
Tilbyder et komplet sortiment af universal fit affasede pipettespidser
Tilbyder et komplet sortiment af universal fit affasede pipettespidser
- Alle sterile spidser er krympeemballerede og certificeret fri for RNase, DNase, ATP , pyrogen, bioburden, PCR-hæmmere, endotoksin og DNA
- Alle ikke-sterile stativer og bulk ikke-filtrerede spidser er certificeret fri for RNase, DNase og DNA
SureOne Rack funktioner
- Flush Fit Inserts flugter med stativet, hvilket muliggør nem flerkanalspipettering
- Låg med indhakket låseprops åbent til autoklaveudluftning
- Sikker staklågkant forhindrer stativer i at glide rundt, når de stables og køres rundt i et laboratorium
- Safe-Lock låsen giver mulighed for enhåndsåbning og lukning og vil ikke springe op, når den tabes
- Sure-snap-design holder indsatsen sikkert på plads og forhindrer den i at blive løftet ud under pipettering
- Vendbart flip-låg kan enten være et hængslet eller løfte-off låg; hængslet format forhindrer ikke brug af en flerkanalspipette
- Genbrugslogo støbt ind i alle rackkomponenter
- Indsatser er nemme at placere på og fjerne fra stativet; klips på stativet for en sikker pasform
- Parti sporbar— alle indlæg indeholder Fisherbrand delnummer, tipvolumen, partinummer
- Fordybende indsatshuller hæmmer spidsens bevægelse og stabiliserer dem til flerkanalsarbejde
- Kontaktklemme forhindrer unødig kontakt med spidserne, mens der klippes i indsatser
- Multikanal design; alle indsatser er 96-brønds format
- Robust, ikke bøjeligt design giver sikre forseglinger på hver spids
- Produktinformation vist på æsken
- Støvklap forhindrer snavs i at forurene produktet
- Fingerudslag giver nem adgang til at skyde produktet ud
- Canyon cut-pakke giver mulighed for nem fjernelse af spidsindsats
- Genindlæs emballagedesign sparer 58 % bænkplads i forhold til emballage i stativer; reducerer plastaffald med 52 %
Ordreinfo
Emballagemuligheder omfatter bulk, rack, rack steril og reload.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 200μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Gul |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 2 tommer |
| Længde (metrisk) | 5cm |
| Rene krav | DNase, RNase og DNA fri |
| Format | Genopfyldning |
| Tip stil | Affaset |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.