Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Affasede pipettespidser, Universal Fit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11913436 Shop alle Fisherbrand produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Gul
Klar
Format:
Genindlæs dæk
Genopfyldning
Hængslet stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Artikelnummer. 11913436
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tilbyder et komplet sortiment af universal fit affasede pipettespidser.
Tilbyder et komplet sortiment af universal fit affasede pipettespidser
  • Alle sterile spidser er krympeemballerede og certificeret fri for RNase, DNase, ATP , pyrogen, bioburden, PCR-hæmmere, endotoksin og DNA
  • Alle ikke-sterile stativer og bulk ikke-filtrerede spidser er certificeret fri for RNase, DNase, DNA og pyrogen
SureOne Rack funktioner
  • Flush Fit Inserts flugter med stativet, hvilket muliggør nem flerkanalspipettering
  • Låg med indhakket låseprops åbent til autoklaveudluftning
  • Sikker staklågkant forhindrer stativer i at glide rundt, når de stables og køres rundt i et laboratorium
  • Safe-Lock låsen giver mulighed for enhåndsåbning og lukning og vil ikke springe op, når den tabes
  • Sure-snap-designet holder indsatsen sikkert på plads og forhindrer den i at blive løftet ud under pipettering
  • Vendbart flip-låg kan enten være et hængslet eller løfte-off låg; hængslet format forhindrer ikke brug af en flerkanalspipette
  • Genbrugslogo støbt ind i alle rackkomponenter
SureOne Indsæt funktioner
  • Indsatser er nemme at placere på og fjerne fra stativet; klips på stativet for en sikker pasform
  • Parti sporbar— alle indlæg indeholder Fisherbrand delnummer, tipvolumen, partinummer
  • Fordybende indsatshuller hæmmer spidsens bevægelse og stabiliserer dem til flerkanalsarbejde
  • Kontaktklemme forhindrer unødig kontakt med spidserne, mens der klippes i indsatser
  • Multikanal design; alle indsatser er 96-brønds format
  • Robust, ikke bøjeligt design giver sikre forseglinger på hver spids
SureOne Genindlæs pakkefunktioner
  • Produktinformation vist på æsken
  • Støvklap forhindrer snavs i at forurene produktet
  • Fingerudslag giver nem adgang til at skyde produktet ud
  • Canyon cut-pakke giver mulighed for nem fjernelse af spidsindsats
  • Genindlæs emballagedesign sparer 58 % bænkplads i forhold til emballage i stativer; reducerer plastaffald med 52 %
Ordreinfo
Emballagemuligheder omfatter bulk, rack, rack steril og reload.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 200μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Gul
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 51 mm
Rene krav DNase, RNase og DNA fri
Format Genopfyldning
Tip stil Affaset
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Nej
Produktlinje SureOne
Vis mere Vis mindre
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.