Få mere at vide
Fisherbrand™ Lige tilspidset tang med fin spids
Artikelnummer. 17829446 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
120 mm
Artikelnummer. 17829446
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver bedre synlighed
Arbejd godt under lav forstørrelse.
  • Fremstillet af antimagnetisk rustfrit stål
  • Samlet længde er 4,75 tommer, L: 4,75 (120 mm); B: 0,393 (10 mm); H: 0,06 (1,5 mm)
Tekniske data
Tip stil Lige tilspidset, fint
Længde (engelsk) 4,75 tommer.
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 120 mm
Produkttype Pincet
Til brug med (applikation) Dissektion, forskning, laboratorier, håndtering af smådele
Inkluderer Ingen savtakker