Beskrivelse
- Fås med takkede spidser og greb for forbedret kontrol
- Fremstillet af antimagnetisk rustfrit stål
- Fås i 6'' eller 12'' længder
- Samlet længde 6 tommer, L: 6 tommer. (152 mm); B: 0,455 tommer. (11,5 mm); H: 0,85 tommer. (22 mm)
- Samlet længde 12 tommer, L: 12 tommer. (300 mm); B: 0,425 tommer. (11 mm); H: 0,1 tommer. (3 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Lige, stærk |
| Længde (engelsk) | 6 tommer |
| Materiale | Rustfrit stål (306) |
| Længde (metrisk) | 152 mm |
| Produkttype | Pincet |
| Til brug med (applikation) | Dissektion, forskning, laboratorier, håndtering af smådele |
| Inkluderer | Tætninger på spidser og håndtag |