Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile prøvetagningsposer med fladtrådslukninger
Artikelnummer. p-32393 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 10 tommer.
14 x 10 tommer. (35,6 x 25,4 cm)
9 x 4,5 tommer. (22,9 x 11,4 cm)
9 x 5,5 tommer. (22,9 x 14 cm)
Tykkelse (engelsk):
3 mil
3,50 mio
4 mil
Farve:
Klar
Ryd med hvid blok
Kapacitet (engelsk):
18 oz.
24 oz.
60 oz.
100 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 17903182
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En økonomisk og effektiv måde at indsamle, indeholde og transportere prøver på
Saml, indeslut og transporter prøver på en økonomisk og effektiv måde
  • Steril for at undgå prøvekontamination
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 18 oz.
Lukketype Flad Tråd
Farve Klar
Materiale Polyethylen
Tykkelse (engelsk) 3 mil
Dimensioner (L x B) 9 x 4,5 tommer. (22,9 x 11,4 cm)
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.9 cm
Bredde (engelsk) 4,5 tommer.
Bredde (metrisk) 11.4 cm