Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile prøvetagningsposer med fladtrådslukninger
Artikelnummer. 11904405 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
10 x 10 tommer.
14 x 10 tommer. (35,6 x 25,4 cm)
15 x 5,5 tommer (38,1 x 14 cm)
9 x 4,5 tommer. (22,9 x 11,4 cm)
9 x 5,5 tommer. (22,9 x 14 cm)
Tykkelse (engelsk):
3 mil
3,50 mil.
3,50 mio
4 mil
Kapacitet (engelsk):
18 oz.
24 oz.
42 oz.
60 oz.
100 oz.
Farve:
Klar
Ryd med hvid blok
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Tykkelse (engelsk) Kapacitet (engelsk) Farve Pakningsstørrelse
11904405 9 x 5,5 tommer. (22,9 x 14 cm) 3,50 mio 24 oz. Ryd med hvid blok Pakke med 500
17903182 9 x 4,5 tommer. (22,9 x 11,4 cm) 3 mil 18 oz. Klar -
13158167 9 x 5,5 tommer. (22,9 x 14 cm) 3,50 mio 24 oz. Klar Pakke med 500
11914405 10 x 10 tommer. 4 mil 60 oz. Ryd med hvid blok Pakke med 250
11738046 14 x 10 tommer. (35,6 x 25,4 cm) 4 mil 100 oz. Klar Pakke med 250
11974405 15 x 5,5 tommer (38,1 x 14 cm) 3,50 mil. 42 oz. Klar Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 11904405
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Add to basket
Add to basket
En økonomisk og effektiv måde at indsamle, indeholde og transportere prøver på
Saml, indeslut og transporter prøver på en økonomisk og effektiv måde
  • Steril for at undgå prøvekontamination
Specifications
Lukketype Flad Tråd
Farve Ryd med hvid blok
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Mængde 500/Pk.
Tykkelse (engelsk) 3,50 mio
Dimensioner (L x B) 9 x 5,5 tommer. (22,9 x 14 cm)
Længde (engelsk) 9 tommer
Bredde (engelsk) 5,5''
Produkttype Prøvepose
Kapacitet (engelsk) 24 oz.
Længde (metrisk) 22.9 cm
Bredde (metrisk) 14 cm