Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile prøvetagningsposer med fladtrådslukninger
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterSpecifications
Specifications
| Lukketype | Flad Tråd |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polyethylen |
| Tykkelse (engelsk) | 4 mil |
| Dimensioner (L x B) | 14 x 10 tommer. (35,6 x 25,4 cm) |
| Længde (engelsk) | 14'' |
| Bredde (engelsk) | 10 tommer |
| Kapacitet (engelsk) | 100 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 3 L |
| Længde (metrisk) | 35.6 cm |
| Show More |