Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile Plastic Culture Tubes: Clear Polystyrene
Artikelnummer. 16676015 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
14 ml
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
Lukketype:
Ikke inkluderet
Klikhætte
Emballage:
Blisterpakninger
Storpakke - 1 pakke med 125
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Lukketype Emballage unitSize
16676015 5 ml 75 mm Ikke inkluderet Storpakke - 1 pakke med 125 -
12307279 14 ml 100 mm Klikhætte Blisterpakninger Pakke med 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16676015
Ideal for tissue culture procedures.
Ideal for tissue culture procedures
  • Gamma-irradiated and tested for sterility; ready to use
  • No chance of residual contamination
  • All screw-cap tubes have outside threads and unconstricted necks, making filling and pipetting easier
  • All snap caps can be positioned for aerobic or anaerobic applications
Ordreinfo
Sterile caps are available separately; contact Fisher Customer Service.
Tekniske data
Farve Clear
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Polystyrene
Til brug med Ideal for tissue culture procedures
Emballage Storpakke - 1 pakke med 125
Sterilitet Sterile
Diameter (metrisk) 12 mm
Lukketype Ikke inkluderet
Produkttype Culture Tube