Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile mikrocentrifugerør med skruelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-194252 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Maks. RCF:
18.000 x g
25.000 x g
30.000 x g
Bund form:
Konisk
Med krave
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 12350353
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bemærk: Billedet er kun repræsentativt. Den viser farvede hætter, men alle rørene i dette tilbud kommer med naturlige hætter; der er ingen farvehætte muligheder.
Vælg stil med nederdel eller konisk bund
  • Med påsatte hætter
  • Naturfarvede skruelåg med O-ringe
  • RNase-fri og DNase-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Inkluderer O-ring
Sterilitet Steril
Lukketype Skruelåg
Bund form Konisk
Maks. RCF 30.000 x g