Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile mikrocentrifugerør med skruelåg
Artikelnummer. 12390433 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Maks. RCF:
18.000 x g
25.000 x g
30.000 x g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Maks. RCF Pakningsstørrelse
12390433 2 ml 25.000 x g Pakke med 500
12350353 1,5 ml 30.000 x g Pakke med 500
12831731 2 ml 18.000 x g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12390433
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bemærk: Billedet er kun repræsentativt. Den viser farvede hætter, men alle rørene i dette tilbud kommer med naturlige hætter; der er ingen farvehætte muligheder.
Vælg stil med nederdel eller konisk bund
  • Med påsatte hætter
  • Naturfarvede skruelåg med O-ringe
  • RNase-fri og DNase-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Inkluderer O-ring
Sterilitet Steril
Lukketype Skruelåg
Bund form Konisk
Maks. RCF 25.000 x g