Få mere at vide
Fisherbrand™ StaticAway™ Antistatisk børste
Artikelnummer. 11774346 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
2,5 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
11774346 2,5 tommer Hver
1 options
Artikelnummer. 11774346
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vil ikke ridse kritiske overflader
Fjern statisk elektricitet og pisk støv, fnug og snavs væk fra balancepander, optik, kuvetter, objektglas, film, mikroskoper, elektronik, computerskærme ved hjælp af Fisherbrand™ StaticAway™ Antistatisk børste. Vil ikke ridse kritiske overflader.
  • Blanding af naturligt hår, syntetiske ledende fibre og et ledende komposithåndtag
  • Forhindrer unøjagtige balanceaflæsninger ved at eliminere grydevægtsvariationer forårsaget af statisk elektricitet
  • Vaskbar
Tekniske data
Produkttype Antistatisk børste
Børstehår type Blød
Farvekodet Nej
Håndtag Materiale Ledende komposit
Håndtag Type Løkke
Tip Type Lige
Duft Oparfumeret
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Fjerner statisk elektricitet og fjerner støv, fnug og snavs fra balancepander, optik, kuvetter, objektglas, film, mikroskoper, elektronik, computerskærme
Længde (engelsk) 2,5 tommer
Længde (engelsk) Børstehår 1,25 tommer.
Længde (engelsk) Håndtag 1,5 tommer
Længde (metrisk) 6.4 cm
Længde (metrisk) børster 3.1 cm
Længde (metrisk) håndtag 3.81 cm
Vægt (engelsk) 0,5 oz.
Vægt (metrisk) 14.17 g
Bredde (engelsk) Børstehår 2,5 tommer
Bredde (metrisk) børster 6.4 cm