Få mere at vide
Fisherbrand™ Mini-Centrifuge 100-240V, 50/60Hz Universalstik, Grå
Artikelnummer. 16617645 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen:
6 x 1,5/2 ml
Artikelnummer. Volumen
16617645 6 x 1,5/2 ml
1 options
Artikelnummer. 16617645
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Værktøjsfrie rotorer og quick-spin muligheder gør Fisherbrand Mini-Centrifuge hurtig og nem at bruge. Låselåget er funktionelt designet til at passe i håndfladen for nem genåbning og hurtig udtrækning af røret.
De Fisherbrand Mini-Centrifuge er ideel til mikrofilter-celleseparationer og HPLC-prøver, med adaptere til at rumme alle større mikrorør- og PCR-rørtyper (1,5/2,0, 0,5, 0,2 ml) til tilpasset brug. Centrifugehuset er lavet af ABS-plast, og låget er af polykarbonatplast, hvilket gør det nemt at rengøre enheden. En bremsefunktion stopper hurtigt enheden, når den er slukket, eller når låget åbnes.
  • 5 års garanti
  • Et låselåg for ekstra beskyttelse, når enheden er i brug
  • Et større låg til at rumme længere og skørte rør, samt højere rørlåg
  • En bremsefunktion til hurtigt at stoppe enheden, når den er slukket, eller når låget åbnes
  • Opfylder den seneste gældende nordamerikanske& EU sikkerhedskrav
  • Vægtet gummieret base eliminerer potentiel bevægelse og dæmper yderligere vibrationer og støj
  • Kapacitet: 6 x 1,5/2 mL rør (Rotor 1: Adaptere til 0,5 mL og 0,2 mL rør), 2 pladser til 8 x 0,2 mL strimler eller 16 enkeltrør (Rotor 2)
garanti
5 år
Tekniske data
Volumen 6 x 1,5/2 ml
Maks. Hastighed 6,000 rpm
Maks. RCF 2,000 x g
Kølet Nej
Bredde (engelsk) Udvendig 5,03 tommer.
Bredde (metrisk) Udvendig 128 mm
Inkluderer To rotorer, rørstativ, opbevaringskuffert, O-ringe, røradaptere og lavspændings, dobbeltisoleret strømadapter med fire udskiftelige stik
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Rotor medfølger Ja
Dimensioner (HWD) 104 x 128 x 153 mm
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Produkttype Mini-Centrifuge