Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikroskeer i rustfrit stål
Artikelnummer. 11746607 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11746607 100 mm Pakke med 5
11593482 150 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11746607
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Disse mikroskeer er designet med komponenter af høj kvalitet og har en naturlig kvalitet og en lys finish.
  • Disse mikroskeer er designet med komponenter af høj kvalitet og har en naturlig kvalitet og en lys finish
  • Laboratorie mikroske, rustfrit stål 304 spec 18/8 ikke-magnetisk, lys finish
  • Længde= 100 mm lang
  • Skemål 8 mm bred x 6 mm lang x 1,5 mm dyb
  • Center cylinder diameter 1,60 mm - 'mikro'
  • Skeens kapacitet [væske]= 0,2 ml
  • Leveres i standardpakker med 10 stk
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0.2 mL
Produkttype Ske
Slutte Lyse
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 100 mm