Få mere at vide
Fisherbrand™ Ståltrådsbørster
Artikelnummer. 15268896 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
27,94 cm
Længde (metrisk) børster:
10 cm
Diameter (metrisk) børster:
3,5 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Længde (metrisk) Længde (metrisk) børster Diameter (metrisk) børster Pakningsstørrelse
15268896 27,94 cm 10 cm 3,5 cm Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 15268896
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Ståltrådsbørster har stive, hvide nylonbørster til rengøring af reagensglas.
Fisherbrand™ Rustfrit stålbørster har stive, hvide nylonbørster til rengøring af reagensglas.
  • Børster er kemikaliebestandige
  • Radial tuftet ende
  • Rustfrit stålhåndtag er rustfast, korrosionsbestandigt
Tekniske data
Produkttype Reagensglasbørste
Håndtag Materiale Galvaniseret ståltråd
Tip Type Radial Tuftet End
Farve Hvid
Diameter (engelsk) Børstehår 1,37 tommer.
Diameter (metrisk) børster 3,5 cm
Til brug med (applikation) Til rengøring af reagensglas
Længde (engelsk) 11''
Længde (engelsk) Børstehår 4''
Længde (metrisk) 27,94 cm
Længde (metrisk) børster 10 cm
Størrelse Lille