Få mere at vide
Fisherbrand™ Rustfrit ståldæksler til ultralydsenheder
Artikelnummer. p-4364471 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (engelsk):
0,75 gal.
1 gal.
Kapacitet (metrisk):
2.83 L
3.78 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10101081
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Fisherbrand 112xx Series Dual Frequency Ultrasonic Cleaners,
  • Med to huller
Tekniske data
Type Låg
Kapacitet (metrisk) 2.83 L
Kapacitet (engelsk) 0,75 gal.
Til brug med (udstyr) FB11211 Ultralydsrengøringsenhed
Materiale Rustfrit stål