Få mere at vide
Fisherbrand™ Rustfrit ståldæksler til ultralydsenheder
Artikelnummer. 10248951 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
0,75 gal.
1 gal.
Kapacitet (metrisk):
2.83 L
3.78 L
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10248951 1 gal. 3.78 L Hver
10101081 0,75 gal. 2.83 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10248951
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00 DKK
    217.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 87.99 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Fisherbrand 112xx Series Dual Frequency Ultrasonic Cleaners,
  • Med to huller
Tekniske data
Produkttype Låg
Kapacitet (metrisk) 3.78 L
Kapacitet (engelsk) 1 gal.
Til brug med (udstyr) FB11211 Ultralydsrengøringsenhed
Materiale Rustfrit stål