Få mere at vide
Fisherbrand™ Rustfrit ståldæksler til ultralydsenheder
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (engelsk):
0,75 gal.
1 gal.
Kapacitet (metrisk):
2.83 L
3.78 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Med to huller
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Låg |
| Kapacitet (metrisk) | 2.83 L |
| Kapacitet (engelsk) | 0,75 gal. |
| Til brug med (udstyr) | FB11211 Ultralydsrengøringsenhed |
| Materiale | Rustfrit stål |