Få mere at vide
Fisherbrand™ Stabelbar inkubationsbakke til petriskål
Artikelnummer. 11597832 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Stillinger:
5
Artikelnummer. Stillinger
11597832 5
1 options
Artikelnummer. 11597832
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    293.00 DKK
    258.51 DKK / Pakke med 3
    Spare 34.49 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Øger inkubatorkapaciteten.
  • Plads til fem 100 mm eller femten 60 mm petriskåle
  • Holdbar, kemikaliebestandig polypropylenkonstruktion
  • To store etiketområder til prøvemærkning
  • Huller i bakkebunden letter luftgennemstrømningen
  • Kan desinficeres med 70 procent ethanol eller almindelige laboratoriedesinfektionsmidler
  • Anbefales ikke over 100 °C (212 °F); autoklavering kan fordreje
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Holder Petriskåle (60 mm), Petriskåle (100 mm)
Materiale Polypropylen
Stillinger 5
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 10 eller 6 cm petriskåle
Dimensioner (L x B x H) 9,87 x 9,31 x 1,37 tommer. (25 x 23,64 x 3,479 cm)
Længde (metrisk) 25 cm
Længde (engelsk) 9,87 tommer
Bredde (engelsk) 9,31 tommer.
Højde (engelsk) 1,37 tommer.
Produkttype Stabelbar inkubationsbakke til petriskål
Diameter (metrisk) Indvendig 23.64 cm
Højde (metrisk) 3.479 cm
Array 1 x 1
Bredde (metrisk) 23.64 cm