Få mere at vide
Fisherbrand™ Firkantede etiketter
Artikelnummer. 17867201 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Produkttype:
Firkantet Label
Mængde:
156/pakke
52/ark
85 Etiketter/ark
Størrelse (metrisk):
0,64 x 3,17 cm
0,64 x 3,81 cm
1,91 x 4,29 cm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Produkttype Mængde Størrelse (metrisk)
17867201 Diverse Firkantet Label 156/pakke 0,64 x 3,81 cm
17807201 Hvid Firkantet Label 52/ark 1,91 x 4,29 cm
17817201 Grøn Firkantet Label 156/pakke 0,64 x 3,81 cm
17827201 Orange Firkantet Label 156/pakke 0,64 x 3,81 cm
17837201 Rød Firkantet Label 156/pakke 0,64 x 3,81 cm
17847201 Gul Firkantet Label 156/pakke 0,64 x 3,81 cm
17857201 Hvid Firkantet Label 156/pakke 0,64 x 3,81 cm
17837211 Orange Firkantet Label 85 Etiketter/ark 0,64 x 3,17 cm
17817211 Blå Firkantet Label 85 Etiketter/ark 0,64 x 3,17 cm
17827211 Grøn Firkantet Label 85 Etiketter/ark 0,64 x 3,17 cm
17847211 Rød Firkantet Label 85 Etiketter/ark 0,64 x 3,17 cm
17857211 Gul Firkantet Label 85 Etiketter/ark 0,64 x 3,17 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17867201
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Fisher-mærket kryogene opbevaringsetiketter bruger et specielt klæbemiddel, der er designet til at modstå ekstreme kolde temperaturer så lave som -196º C (-311º F). Vores kryogene opbevaringsetiketter kan printes eller skrives på og vil ikke bløde, udtvære eller udtvære. Udviklet til dig at bruge i din laserprinter.
  • Etiketter kan udskrives eller skrives på og vil ikke bløde, udtvære eller udtvære
  • Udviklet til brug i laserprintere
Tekniske data
Farve Diverse
Format Ark
Produkttype Firkantet Label
Sterilitet Ikke steril
Mængde 156/pakke
Størrelse (engelsk) 0,25 x 1,5 tommer.
Størrelse (metrisk) 0,64 x 3,81 cm