Få mere at vide
Fisherbrand™ Firkantede etiketter
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Produkttype:
Firkantet etiketark
Mængde:
156/pakke
52/ark
85 Etiketter/ark
Størrelse (metrisk):
0,64 x 3,17 cm
0,64 x 3,81 cm
1,91 x 4,29 cm
Beskrivelse
- Etiketter kan udskrives eller skrives på og vil ikke bløde, udtvære eller udtvære
- Udviklet til brug i laserprintere
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange |
| Format | Sheet |
| Produkttype | Firkantet etiketark |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 85 Etiketter/ark |
| Størrelse (engelsk) | 27 x 1,25 tommer. |
| Størrelse (metrisk) | 0,64 x 3,17 cm |