Få mere at vide
Fisherbrand™ Firkantede etiketter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17827211 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Produkttype:
Firkantet etiketark
Mængde:
156/pakke
52/ark
85 Etiketter/ark
Størrelse (metrisk):
0,64 x 3,17 cm
0,64 x 3,81 cm
1,91 x 4,29 cm
Artikelnummer. 17827211
Kun null tilbage
Add to basket
Add to basket
Fisher-mærket kryogene opbevaringsetiketter bruger et specielt klæbemiddel, der er designet til at modstå ekstreme kolde temperaturer så lave som -196º C (-311º F). Vores kryogene opbevaringsetiketter kan printes eller skrives på og vil ikke bløde, udtvære eller udtvære. Udviklet til dig at bruge i din laserprinter.
  • Etiketter kan udskrives eller skrives på og vil ikke bløde, udtvære eller udtvære
  • Udviklet til brug i laserprintere
Specifications
Farve Grøn
Format Sheet
Produkttype Firkantet etiketark
Sterilitet Ikke steril
Mængde 85 Etiketter/ark
Størrelse (engelsk) 26 x 1,25 tommer.
Størrelse (metrisk) 0,64 x 3,17 cm