Få mere at vide
Fisherbrand™ Spildbakke og tørrestativ
Artikelnummer. 11704266 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
1,25 L væske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
11704266 1,25 L væske Hver
1 options
Artikelnummer. 11704266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00 DKK
    189.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 70.33 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyethylen, kemikalieresistent bakke indeholder sikkert kemikalier og væsker under pipettering, måling eller blanding
  • Holder op til 1,25 L (42,5 oz.) af spildt væske
  • Lav profil, plastgitterdesign puder og beskytter glasvarer og sarte genstande mod brud og ridser
  • Gitter giver hurtigere tørretid ved at tillade luftcirkulation
  • Let at rengøre –Tåler opvaskemaskine
Ordreinfo
Bakkestørrelse, 16,5 L x 13 W x 0,62 in. H (42 x 33 x 1,6 cm)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå/hvid
Holder 1,25 L væske
Materiale Plast
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Kemikalier og væsker
Dimensioner (L x B x H) 16,5 x 13 x 0,625 tommer.
Længde (metrisk) 44 cm
Inkluderer 1 bakke
Produkttype Tørrestativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 2.54 cm
Bredde (metrisk) 34 cm