Få mere at vide
Fisherbrand™ Snap-Cap™ Flad-top graduerede mikrocentrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-193759 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Neutral
Sterilitet:
Steril
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Gradueringer:
0,5 ml
Artikelnummer. 17818983
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en sikker forsegling —selv over længere perioder. Kritiske applikationer, hvor minutprøvegendannelse er vigtig.
Fås som steril og usteril
  • Fremstillet af slidstærkt kemikalie-resistent polypropylen
  • 0,6 ml rør er inddelt i trin på 0,2 ml; 1,5 ml rør, i trin på 0,5 ml med en ekstra graduering ved 0,1 og 2,0 ml størrelse, i trin på 0,5 ml
  • Designet til brug i kritiske applikationer, hvor minutprøvegendannelse er vigtig
  • Tåler hastigheder op til 30.000xG
  • Anbefales til fryser-til-centrifuge brug
  • Autoklaverbar op til °120 C og modstår frostgrader helt ned til -80 °C
  • RNase/DNase fri
Ordre info
Ikke-sterile rør leveres i bulkpakning. Sterile rør (naturfarvede) leveres individuelt indpakket.
Ordreinfo
Sterile rør pakkes individuelt for at bevare steriliteten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Snap Cap med flad top
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Lukketype Snap Cap
Maks. RCF 25,000 x g
Gradueringer 0,5 ml
Diameter (metrisk) 13 mm
Længde (metrisk) 40 mm