Få mere at vide
LevGo™ Inokulation Picks
Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
32,5 mm
32,51 mm
63,5 mm
152,4 mm
Størrelse:
Mini
Standard
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1600
Pakke med 2000
Pakke med 500
Beskrivelse
- Available in three lengths and two needle sizes to suit a wide range of application needs.
- Naturally biodegradable, made from 100% U.S.A grown white birch wood
- Manufactured in an FDA-registered factory and comply with FDA standards for food contact
- Available in semi or needle point styles for delicate operations
- Autoclavable
- Disposable
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | White Birch Wood |
| Størrelse | Mini |
| Produkttype | Toothpick |
| Mængde | 2000 Pk. |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Højde (metrisk) | 32,5 mm |
| Højde (engelsk) | 1.28 in. |