Få mere at vide
LevGo™ Inokulation Picks
Artikelnummer. 15336568 Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
32,5 mm
32,51 mm
63,5 mm
152,4 mm
Størrelse:
Mini
Standard
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1600
Pakke med 2000
Pakke med 500
Artikelnummer. 15336568
Isoler individuelle kolonier med hakke fremstillet af hvidt birketræ. LevGo™ Inokulationsplukke er naturligt biologisk nedbrydelige og til engangsbrug, men er også autoklaverbare og velegnede til fødevarekontakt.
  • Available in three lengths and two needle sizes to suit a wide range of application needs.
  • Naturally biodegradable, made from 100% U.S.A grown white birch wood
  • Manufactured in an FDA-registered factory and comply with FDA standards for food contact
  • Available in semi or needle point styles for delicate operations
  • Autoclavable
  • Disposable
Tekniske data
Materiale White Birch Wood
Størrelse Større
Produkttype Toothpick
Mængde 500 Pk.
Autoklaverbar Not Autoclavable
Højde (metrisk) 152,4 mm
Højde (engelsk) 6 in.