Få mere at vide
LevGo™ Inokulation Picks
Beskrivelse
- Fås i tre længder og to nålestørrelser for at passe til en lang række anvendelsesbehov.
- Naturligt biologisk nedbrydeligt, lavet af 100% USA dyrket hvidt birketræ
- Fremstillet på en FDA-registreret fabrik og overholder FDA-standarder for fødevarekontakt
- Tilgængelig i semi- eller nålespidsstile til sarte operationer
- Autoklaverbar
- Engangs
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Hvidbirkeskov |
| Størrelse | Standard |
| Produkttype | Inokulerende Pick, Nålespids |
| Mængde | 1500 Pk. |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Højde (metrisk) | 63,5 mm |
| Højde (engelsk) | 2,5 tommer |