Få mere at vide
LevGo™ Inokulation Picks
Artikelnummer. 15306568 Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
32,5 mm
32,51 mm
63,5 mm
152,4 mm
Størrelse:
Mini
Standard
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1600
Pakke med 2000
Pakke med 500
Artikelnummer. 15306568
Brand: LevGo™ 18250SP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Isoler individuelle kolonier med hakke fremstillet af hvidt birketræ. LevGo™ Inokulationsplukke er naturligt biologisk nedbrydelige og til engangsbrug, men er også autoklaverbare og velegnede til fødevarekontakt.
  • Fås i tre længder og to nålestørrelser for at passe til en lang række anvendelsesbehov.
  • Naturligt biologisk nedbrydeligt, lavet af 100% USA dyrket hvidt birketræ
  • Fremstillet på en FDA-registreret fabrik og overholder FDA-standarder for fødevarekontakt
  • Tilgængelig i semi- eller nålespidsstile til sarte operationer
  • Autoklaverbar
  • Engangs
Tekniske data
Materiale Hvid Birketræ
Størrelse Standard
Produkttype Træplukke
Mængde 1500 Pk.
Autoklaverbar Not Autoclavable
Højde (metrisk) 63,5 mm
Højde (engelsk) 2,5 tommer