Få mere at vide
Fisherbrand™ Single-roll tape dispenser
Artikelnummer. 17103895 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
Bånd med 3 tommer. Kerne
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
17103895 Bånd med 3 tommer. Kerne Hver
1 options
Artikelnummer. 17103895
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1530.22 DKK
    146.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 1383.83 DKK
    90% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Plads til forskellige tapebredder, på 3 tommers kerner, for nem dispensering.
  • Til 0,50, 0,75 eller 1 tommer brede (1,3, 1,9 eller 2,5 cm) tape (se indsat) på 3 tommer. (7,6 cm) kerne
  • Metalkonstruktion
Ordreinfo
Bestil tape separat.
Tekniske data
Produkttype Single-roll tape dispenser
Holder Bånd med 3 tommer. Kerne
Materiale Metal
Til brug med (udstyr) For 60 yd. rulle på 0,50, 0,75 eller 1 in. W