Få mere at vide
Fisherbrand™ Silikone forsænket septum propper
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
13,75 til 14,25 mm
14,50 til 15,50 mm
20,00 til 21,00 mm
9,22 til 9,75 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 20,00 til 21,00 mm |
| Til brug med (applikation) | Ikke-toksiske og autoklaverbare forsænkede septumpropper er udvendigt takkede for at skabe en effektiv indvendig forsegling |
| Til brug med (udstyr) | Til 20 til 21 mm ID-beholdere |
| Størrelse | 3 |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | Silikone |
| Produkttype | Septum Stopper |
| Stopper nummer | 3 |