Få mere at vide
Fisherbrand™ Silikone forsænket septum propper
Artikelnummer. 11542503 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
13,75 til 14,25 mm
14,50 til 15,50 mm
20,00 til 21,00 mm
9,22 til 9,75 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11542503
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke-toksiske og autoklaverbare forsænkede septumpropper er udvendigt takkede for at skabe en effektiv indvendig forsegling
  • Elliptisk flange for effektiv fjernelse af proppen fra åbningen
  • Kan nemt gennembores med en kanyle
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 9,22 til 9,75 mm
Til brug med (applikation) Ikke-toksiske og autoklaverbare forsænkede septumpropper er udvendigt takkede for at skabe en effektiv indvendig forsegling
Til brug med (udstyr) Til 9,22 til 9,75 mm ID-beholdere
Farve Gennemskinnelig
Materiale Silikone
Produkttype Septum Stopper