Få mere at vide
Fisherbrand™ Shaker kolber
Artikelnummer. 11735373 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Bund form:
Almindelig
Forvirret
Lukketype:
Ikke ventileret
Udluftet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 4
Pakke med 6
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Bund form Lukketype Pakningsstørrelse
11735373 125 mL Almindelig Udluftet Pakke med 24
11735263 125 mL Almindelig Ikke ventileret Pakke med 24
11755263 125 mL Forvirret Udluftet Pakke med 24
11765253 250 mL Almindelig Udluftet Pakke med 12
11725253 250 mL Almindelig Ikke ventileret Pakke med 12
11735253 250 mL Forvirret Udluftet Pakke med 12
11725263 500 mL Almindelig Udluftet Pakke med 12
11785253 500 mL Almindelig Ikke ventileret Pakke med 12
11705263 500 mL Forvirret Udluftet Pakke med 12
11755253 1000 mL Almindelig Udluftet Pakke med 6
11705253 1000 mL Almindelig Ikke ventileret Pakke med 6
11715253 1000 mL Forvirret Udluftet Pakke med 6
11775263 2000 mL Almindelig Udluftet Pakke med 4
11725373 2000 mL Forvirret Udluftet Pakke med 4
11765373 2800 mL Almindelig Udluftet Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 11735373
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Reducer risikoen for krydskontaminering.
  • Ikke-pyrogen og ikke-cytotoksisk
  • Klar, holdbar polycarbonat med indstøbte gradueringer
  • Polypropylen lukning med 0,22 μm PTFE pore
  • Individuelt pakket for nem opbevaring og håndtering
  • Almindelig bund til brug på bordplade eller forvirret bund til shakerbordbrug
  • Ventileret eller ikke-ventileret skruelukning kan IKKE autoklaveres
  • Autoklaverbar kolbe
  • Steril
Certificeringer
Certificeret steril ved 10 -6 SAL USP Klasse VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 4,22 oz.
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale Polycarbonat
Til brug med (applikation) Til suspensionscellekultur, medieforberedelse og opbevaring
Inkluderer 0,22 μm PTFE pore
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Sterilitet Steril
Klasse Klasse VI
Bund form Almindelig
Lukketype Udluftet