Beskrivelse
Reducer risikoen for krydskontaminering.
- Ikke-pyrogen og ikke-cytotoksisk
- Klar, holdbar polycarbonat med indstøbte gradueringer
- Polypropylen lukning med 0,22 μm PTFE pore
- Individuelt pakket for nem opbevaring og håndtering
- Almindelig bund til brug på bordplade eller forvirret bund til shakerbordbrug
- Ventileret eller ikke-ventileret skruelukning kan IKKE autoklaveres
- Autoklaverbar kolbe
- Steril
Certificeringer
Certificeret steril ved 10 -6 SAL USP Klasse VI
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 8,45 oz. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Polycarbonat |
| Til brug med (applikation) | Til suspensionscellekultur, medieforberedelse og opbevaring |
| Inkluderer | 0,22 μm PTFE pore |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Ja |
| Sterilitet | Steril |
| Klasse | Klasse VI |
| Vis mere |