Få mere at vide
Fisherbrand™ Shaker kolber
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Bund form:
Almindelig
Forvirret
Lukketype:
Ikke ventileret
Udluftet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
Reducer risikoen for krydskontaminering.
- Ikke-pyrogen og ikke-cytotoksisk
- Klar, holdbar polycarbonat med indstøbte gradueringer
- Polypropylen lukning med 0,22 μm PTFE pore
- Individuelt pakket for nem opbevaring og håndtering
- Almindelig bund til brug på bordplade eller forvirret bund til shakerbordbrug
- Ventileret eller ikke-ventileret skruelukning kan IKKE autoklaveres
- Autoklaverbar kolbe
- Steril
Certificeringer
Certificeret steril ved 10 -6 SAL USP Klasse VI
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 33,8 oz. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Polycarbonat |
| Til brug med (applikation) | Til suspensionscellekultur, medieforberedelse og opbevaring |
| Inkluderer | 0,22 μm PTFE pore |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Ja |
| Sterilitet | Steril |
| Klasse | Klasse VI |
| Vis mere |