Få mere at vide
Fisherbrand™ Selvklæbende etikettape
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-190723 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (engelsk):
14 yd.
60 yd.
Bredde (engelsk):
0,5 tommer
0,75 tommer
1 tomme
1,5 tommer
2''
Inkluderer:
Kun etikettape
Tape og dispenser
Artikelnummer. 17827291
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Dette er et sæt med etikettape og dispenser.
All-purpose —klæber endda til plast under autoklavering.
All-purpose —klæber endda til plast under autoklavering
  • Klæber sig til glas, plastik, papir og træ fra -23° til +°121 C (-9° til +250 °F)
  • Specielt velegnet til brug i autoklave, køleskab, dybfryser, sterilisator og inkubator
  • Markeres nemt med blyant, kuglepen, kuglepen og de fleste tuschtuscher
  • Fjernes uden rester
  • Olie-, vand- og syreafvisende
Tekniske data
Klæbende type Selvklæbende
Farve Hvid
Format Tape
Produkttype Selvklæbende etikettape
Til brug med (applikation) Autoklave, Køle/fryseskab, Sterilisator, Inkubator
Inkluderer Tape og dispenser
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -9 til 250 °F
Temperaturområde (metrisk) -23 °C til +121 °C
Dimensioner (LxB) 14 yd. x 0,5 tommer.
Længde (engelsk) 14 yd.
Længde (metrisk) 13 m
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (engelsk) 1 tomme Indre dia.