Beskrivelse
All-purpose —klæber endda til plast under autoklavering
- Klæber sig til glas, plastik, papir og træ fra -23° til +°121 C (-9° til +250 °F)
- Specielt velegnet til brug i autoklave, køleskab, dybfryser, sterilisator og inkubator
- Markeres nemt med blyant, kuglepen, kuglepen og de fleste tuschtuscher
- Fjernes uden rester
- Olie-, vand- og syreafvisende
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Selvklæbende |
| Farve | Hvid |
| Format | Tape |
| Produkttype | Selvklæbende etikettape |
| Til brug med (applikation) | Autoklave, Køle/fryseskab, Sterilisator, Inkubator |
| Inkluderer | Kun etikettape |
| Mængde | 1 stk. |
| Temperaturområde (engelsk) | -9 til 250 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -23 °C til +121 °C |
| Dimensioner (L x B) | 14 yards x 1 tomme |
| Vis mere |