Få mere at vide
Fisherbrand™ Skruelåg til engangsglasrør
Artikelnummer. p-74438 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Sort
Lukkestørrelse:
13-415
15-415
18-415
Materiale:
Fenol
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11547133
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fenolhætter har cementerede gummibeklædninger
  • Autoklaverbar
  • Polypropylenhætte er uden foring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukkestørrelse 13-415
Liner materiale Gummi
Forsteriliseret Nej
Produkttype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Fenol
Farve Sort
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 14-959-35C