Få mere at vide
Fisherbrand™ Skruelåg til engangsglasrør
Artikelnummer. 12337279 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Sort
Lukkestørrelse:
13-415
15-415
18-415
Materiale:
Fenol
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Lukkestørrelse Materiale Pakningsstørrelse
12337279 Sort 15-415 Fenol Pakke med 1000
11547133 Sort 13-415 Fenol Pakke med 1000
11567133 Sort 18-415 Fenol Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12337279
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fenolhætter har cementerede gummibeklædninger
  • Autoklaverbar
  • Polypropylenhætte er uden foring
Specifica
Lukkestørrelse 15-415
Liner materiale Gummi
Forsteriliseret Nej
Produkttype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Fenol
Farve Sort
Tip materiale Gummi
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 14-959-35A, 14-959-35B, 14-959-35AA
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.