Få mere at vide
Fisherbrand™ Scoopula™ Spatula
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
15 cm
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Pointed End, Blunt End |
| Produkttype | Scoopula™ |
| Til brug med (applikation) | Minimizes spilling in handling small amounts of material, dig out materials, core and stir easily |
| Længde (engelsk) | 6 in. |
| Inkluderer | One pointed end and one blunt end |
| Materiale | Stainless Steel |
| Længde (metrisk) | 15 cm |