Få mere at vide
Fisherbrand™ Sav-It™ Rørlukninger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15364719 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Grøn
Størrelse (metrisk):
12 til 13 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Farve Størrelse (metrisk) unitSize
15364719 Grøn 12 til 13 mm Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 15364719
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Faste, lækagesikre tætninger beskytter personale og prøver
  • Enhåndsapplikation
  • Kan punkteres til prøveudtagning med gennemgående hætte via instrumenteringssystemer med lukkede rør
  • Vil ikke forstyrre de mest almindelige metoder til kemi, koagulation og lægemiddelovervågning
  • Tilpas reagensglas, centrifugerør, specialrør og evakuerede blodprøverør
  • Direkte gennem-hætte prøvetagning via lukkede rør instrumenteringssystemer
  • Vil ikke revne eller falde af
  • Hold fast under de mest strenge procedurer, herunder omrøring, centrifugering, køling og frysning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Elastomer copolymer
Farve Grøn
Størrelse (engelsk) 0,47 til 0,51 tommer.
Størrelse (metrisk) 12 til 13 mm
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Reagensglas, centrifugerør, specialrør, evakuerede blodprøverør