Få mere at vide
Fisherbrand™ Sikkerhedsmærkede vaskeflasker
Artikelnummer. 11582463 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Til brug med (applikation):
Acetone
Deionized Water
Distilled Water
Ethanol
Isopropanol
Toluene
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11582463
Sikkerhedsmærket inkluderer Department of Transportation (DOT) og National Fire Protection Association (NFPA ) koder og symboler. Indeholder også Chemical Abstract Service (CAS)-nummer, symboler til beskyttelsesudstyr og målorganoplysninger.
Inkluderer Department of Transportation (DOT) og National Fire Protection Association (NFPA ) koder og symboler. Fisherbrand™ Sikkerhedsmærkede vaskeflasker inkluderer også Chemical Abstract Service (CAS)-nummer, beskyttelsesudstyrssymboler og målorganinf.
  • Easy-to-read printed bottles
  • Wide mouth 53 mm (2 in.) bottle for easy refilling
  • Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450 mm, Toluene is red LDPE bottle
  • Polypropylene closures
  • Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
  • Use only with solvents compatible with LDPE
Ordreinfo
Available in cases of six, all with the same label, or in a six-bottle assortment: one 500mL bottle each of acetone, ethanol, isopropanol, methanol, toluene and water.
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 mL
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Natural
Til brug med (applikation) Acetone
Materiale Polyethylene
Sterilitet Non-sterile
Lukningsfarve Red
Certificeringer/compliance OSHA 29 CFR 1910.1200
Lukning inkluderet Yes
Engangs Reusable
Uddannet No
Mund Wide
Form Cylindrical
Produkttype Wash Bottle
Kemisk etiket Acetone
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukkestørrelse 53 mm
Lukketype Polypropylene Closure
Gennem lukkedispenseringen Yes
Autoklaverbar Not Autoclavable