Få mere at vide
Fisherbrand™ Sikkerhedsmærkede vaskeflasker
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Til brug med (applikation):
Acetone
Deionized Water
Distilled Water
Ethanol
Isopropanol
Toluene
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
Inkluderer Department of Transportation (DOT) og National Fire Protection Association (NFPA ) koder og symboler. Fisherbrand™ Sikkerhedsmærkede vaskeflasker inkluderer også Chemical Abstract Service (CAS)-nummer, beskyttelsesudstyrssymboler og målorganinf.
- Easy-to-read printed bottles
- Wide mouth 53 mm (2 in.) bottle for easy refilling
- Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450 mm, Toluene is red LDPE bottle
- Polypropylene closures
- Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
- Use only with solvents compatible with LDPE
Ordreinfo
Available in cases of six, all with the same label, or in a six-bottle assortment: one 500mL bottle each of acetone, ethanol, isopropanol, methanol, toluene and water.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 17 oz., 500 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 17 oz. |
| Farve | Red |
| Til brug med (applikation) | Toluene |
| Materiale | Polyethylene |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Lukningsfarve | Red |
| Certificeringer/compliance | OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Vis mere |