Få mere at vide
Fisherbrand™ Safety Bulb Pipettefylder
Artikelnummer. 11779165 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Mængde:
3 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11779165 3 Pk. Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 11779165
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Fyld enhver pipette i standardstørrelse uden risiko for revner eller skår. Fisherbrand™ Safety Bulb Pipet Filler bruger en ABS-tilslutning med en silikoneadapter, der tætner rundt om pipetter uden at vride. Leveres med et elastikbånd til praktisk ophæng på flasker eller håndled.
Bruger en ABS-tilslutning med en silikoneadapter, der tætner rundt om pipetter uden at vride sig. Inkluderer et elastikbånd til praktisk ophængning på flasker eller håndled. Det giver dig mulighed for at fylde enhver standardstørrelse pipet uden risiko for revner eller afskalling.
  • Pipette kommer ikke i kontakt med hård plast, hvilket mindsker risikoen for revner og skår
  • 15 ml kapacitet, 106 mm L x 41 mm OD (4,5 til 6,5 mm huldia.)
  • Elastisk bånd til at hænge på reagensflaske eller håndled
  • Fylder passer til pipetter i standardstørrelse
Tekniske data
Kompatible tips 4,5 til 6,5 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Rød
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipette
Greb Type Rund
Materiale Naturgummi, ABS
Model- Bulb
Antal kanaler 1
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipettefylder
Volumen (metrisk) 15 mL
Til brug med (udstyr) Standard størrelse pipetter
Inkluderer Praktisk elastik til at hænge på håndleddet eller reagensflasken
Mængde 3 Pk.
Længde (engelsk) 4,21 tommer.
Længde (metrisk) 107 mm
Diameter (engelsk) Åbning 0,2 til 0,3 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 1,6 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 4,5 til 6,5 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 41 mm