Få mere at vide
Fisherbrand™ Rubber-Lined Plastic Caps
Artikelnummer. p-2664282 Shop alle Fisherbrand produkter
Halsfinish:
22-400
38-400
58-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 288
Pakke med 576
Artikelnummer. 11728709
Resilient, resistant to moisture vapor
  • Black, rubber-lined caps Autoclavable
  • Packaged in 12 packs
Tekniske data
Farve Black
Oversigt Screw cap
Materiale Plastic
Længde (metrisk) 80 mm
nr. pr. sag 576 Cs.
Mængde 576/PK.
Liner materiale Rubber
Halsfinish 22-400
Certificeringer/compliance ISO 9001
Produkttype Screw Cap
Til brug med (udstyr) Bottle
Autoklaverbar Autoclavable