Få mere at vide
Bel-Art™ Runde Blyringe Med Vikem™ Vinyl belægning
Artikelnummer. 11377174
Skift visning
Højde (metrisk):
15,9 mm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
11377174 15,9 mm
1 options
Artikelnummer. 11377174 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F183070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00 DKK
    239.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 72.04 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Beskytter og stabiliserer dyre glasvarer. Blyringe er sikre til brug med skrøbeligt laboratorieglas.
  • Stabiliser glasvarer nedsænket i vandbade
  • Reducer flydende, brud og kemikaliespild
  • Kemikalieresistent
  • Vil ikke ridse kolber
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar rød
Holder Kolber (250 til 1000 ml)
Materiale Føre
Stillinger 1
Form Ring
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 250 til 1000 ml kolbe
Længde (metrisk) 89 mm
Diameter (engelsk) Indre 2''
Diameter (engelsk) Ydre 3,5 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 8.9 cm
Vægt (engelsk) 1 lb.
Vægt (metrisk) 454 g
Produkttype Bly ring
Diameter (metrisk) Indvendig 5.1 cm
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 15,9 mm
Bredde (metrisk) 89 mm